Documenti fondamentali
205559
Sigma-Aldrich
Ammonium metavanadate
99%
Sinonimo/i:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Formula condensata:
NH4VO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38180409
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Saggio:
99%
Stato:
powder, crystals or granules
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder, crystals or granules
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L)
Densità
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Ammonium metavanadate may be employed in the following studies:
  • Preparation of various 2-substituted aryl benzimidazole derivatives.
  • Synthesis of dioxidovanadium(V) complex.
  • Preparation of vanadia modified titania (V2O5/TiO2) photo-catalysts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)