22070
(+)-Carvone
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +61±2°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Densità
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In this study we demonstrate the separation of D- and L-carvone enantiomers in samples of caraway seed, dill seed, native spearmint and scotch spearmint essential oils using an Astec CHIRALDEX G-TA capillary GC column.