63661
(+)-Menthofuran
analytical standard
Sinonimo/i:
(6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, (R)-3,6-Dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +100±2°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
P. ebollizione
204-206 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)