Key Documents
441058
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Menthyl acetate
98%
Sinonimo/i:
(-)-Menthol acetate, (-)-Menthyl acetate, (-)-p-Menthyl acetate, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol acetate, Acetic acid (R)-menthyl ester, L-Menthyl acetate, l-(-)-Menthyl acetate, l-Menthol acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Beilstein:
2208505
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −81°, c = 8 in benzene
Purezza ottica
ee: 98% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
229-230 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Applicazioni
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, menthyl acetate (isomer unspecified): This safety assessment covers the toxicity data on menthyl acetate, indicating low toxicity and providing a foundation for safe usage in fragrances and related products (AM Api et al., 2017).
  • The crystalline sponge method: MOF terminal ligand effects: This article discusses the inclusion of (1R)-(−)-menthyl acetate into Metal-Organic Frameworks (MOFs) and analyzes its interactions and structural integration (TR Ramadhar et al., 2015).
  • Engineering a Bacillus subtilis esterase for selective hydrolysis of d, l-menthyl acetate in an organic solvent-free system: This research engineered a variant of Bacillus subtilis esterase that shows enhanced selectivity and efficiency in the hydrolysis of d, l-menthyl acetate, suitable for industrial applications (J Qiao et al., 2023).
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Piperitone analytical standard
Supelco
79899
Piperitone
(+)-Carvone analytical standard
Supelco
22070
(+)-Carvone
(−)-Menthone analytical standard
Supelco
63677
(−)-Menthone
Eucalyptol 99%
Sigma-Aldrich
C80601
Eucalyptol