W224901
L-Carvone
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Carvone, (−)-Carvone, (R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, p-Mentha-6,8-dien-2-one, Carvol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −61°, neat
Composizione
contains IFRA restricted Carvone
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
227-230 °C (lit.)
Densità
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
carvone
Organolettico
herbaceous; spearmint
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W224901-10KG-K | |
W224901-5KG-K | 4061837806568 |
W224901-10KG | |
W224901-1KG | |
W224901-1KG-K | 4061837806551 |
W224901-5KG | |
W224901-SAMPLE | |
W224901-SAMPLE-K | 4061837509070 |