Documenti fondamentali
W277315
Sigma-Aldrich
Neril acetato
natural, 90%
Sinonimo/i:
cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-il acetato
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
2773
Beilstein:
1722814
Numero CE:
N° CoE:
2061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.213
NACRES:
NA.21
Grado
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.460 (lit.)
P. ebollizione
134 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
Categorie correlate
Altre note
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
209.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.8 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Citronellol mixture of isomers, natural, ≥95%, FG
Sigma-Aldrich
W230915
Citronellol
Lemon oil cold-pressed, California origin, FG
Sigma-Aldrich
W262528
Lemon oil
Citral natural, ≥96%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W230316
Citral
Bio-degradation of acetates of geraniol, nerol & citronellol by P. incognita: isolation & identification of metabolites.
K M Madyastha et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 20(3), 136-140 (1983-06-01)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W277315-100G-K4061834396963
W277315-SAMPLE-K4061834355670
W277315-1KG-K4061834365693
W277315-500G-K4061833904299