15156
Bispyrazolone
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for TLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for the det.of cyanide
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Solubilità
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
Stringa SMILE
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?