259225
1,5-Diphenylcarbazide
ACS reagent
Sinonimo/i:
DPC, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
Solubilità
aqueous acetone: passes test
Densità
1,31 g/cm3
Compatibilità
passes test for sensitivity to chromate
Gruppo funzionale
amine
hydrazide
Stringa SMILE
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reagent for the quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Fabrication of gold nanoparticles that can be employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?