Documenti fondamentali
04003
Supelco
Tetradecane
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.39
Beilstein:
1733859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.83 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 76.4 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
252-254 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Tridecane analytical standard
Supelco
91490
Tridecane
Pyrene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
18868
Pyrene
Tridecane ≥99%
Sigma-Aldrich
T57401
Tridecane
Sodio ottil solfato suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Supelco
75073
Sodio ottil solfato
Heptadecane analytical standard
Supelco
51578
Heptadecane
Pentadecane ≥99%
Sigma-Aldrich
P3406
Pentadecane