91490
Tridecane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 59.4 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.426
P. eboll.
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
Punto di fusione
−6-−4 °C (lit.)
Densità
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis