51578
Heptadecane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
8.3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 115 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
302 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
21-23 °C
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Bio-oils of bocaiuva residues by two-dimensional gas chromatography (GC x GC) coupled to time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) equipped with electron impact (EI) ionization.
- Cyanobacterial culture media by head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with GC-MS.
- Soil samples by ultrasonic extraction and silicone chromatography column purification, followed by analysis using GC coupled to flame ionization detector (FID) and GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) detection mode.
- Stem ethanolic extracts of Cayratia trifolia by GC-MS.
- Crude oils by SPME-GC combined with isotope ratio mass spectrometry (IRMS).
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?