27-0610
Gum rosin
CP
Sinonimo/i:
Colophony, Rosin, gum
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
OC(=O)[C@]1([C@H]2[C@@]([C@H]3CCC(=CC3=CC2)C(C)C)(CCC1)C)C
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)