T1692
Tianeptine sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepine-11-yl)amino]heptanoic acid S,S dioxide sodium salt hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Ideatore
Servier
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC([O-])=O)c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
InChI
1S/C21H25ClN2O4S.Na.H2O/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1
HNTRDGDHBBFLPG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?