Y0000152
Tianeptine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tianeptine sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tianeptine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[S]1(N(c2c(cccc2)C(c3c1cc(cc3)Cl)NCCCCCCC(=O)O)C)([O-])[O-]
InChI
1S/C21H27ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23,27-28H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-2
KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)