SML1873
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,6R)-HNK hydrochloride; (2R,6R)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3