S-046
JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite
ampule of 1 mL, certified reference material, 100 μg/mL in methanol, Cerilliant®
Sinonimo/i:
JWH-250 4-Hydroxypentyl metabolite solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1CC(=O)c2cn(CCCC(C)O)c3ccccc23
InChI
1S/C22H25NO3/c1-16(24)8-7-13-23-15-19(18-10-4-5-11-20(18)23)21(25)14-17-9-3-6-12-22(17)26-2/h3-6,9-12,15-16,24H,7-8,13-14H2,1-2H3
GMXLLEJMDHWZNM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)