855448
D-Leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
D-Leucine, ReagentPlus®, 99%
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
powder (crystals)
Attività ottica
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Categorie correlate
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
855448-10G | 4061833025123 |
855448-1G | |
855448-25G | 4061833552438 |
855448-2.5G | 4061833025147 |