Documenti fondamentali
SML2905
Sigma-Aldrich
Rovatirelin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-{N-[(4S,5S)-(5-methyl-2-oxooxazolidine-4-yl)carbonyl]-3-(thiazol-4-yl)-l-alanyl}-(2R)-2-methylpyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.44
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H]3NC(=O)O[C@H]3C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C
InChI
1S/C16H22N4O4S/c1-9-4-3-5-20(9)15(22)12(6-11-7-25-8-17-11)18-14(21)13-10(2)24-16(23)19-13/h7-10,12-13H,3-6H2,1-2H3,(H,18,21)(H,19,23)/t9-,10+,12+,13+/m1/s1
WTXWDXWZGJGIHV-URBCHYCLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher potency than taltirelin in vitro and in vivo.
Rovatirelin is an orally active and brain-penetrant thyrotropin-releasing hormone (TRH) mimetic with higher receptor affinity than taltirelin (Ki = 702 nM vs 3877 nM, repectively). Rovatirelin oral administration in rats (10 or 30 mg/kg p.o.) upregulates locus coeruleus (LC) c-Fos expression and medial prefrontal cortex (mPFC) extracellular noradrenaline (NA), being more potent than taltirelin in enhancing spontaneous firing activity of isolated rat LC noradrenergic neurons in vitro (10-1000 nM) and rat locomotor activity in vivo (10 or 30 mg/kg p.o.).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)