Documenti fondamentali
SMB00582
Sigma-Aldrich
Rosin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(E)-3-phenylprop-2-enoxy]oxane-3,4,5-triol, Chinese rosin W, Rosin X, Trans-cinnamyl O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O6/c16-9-11-12(17)13(18)14(19)15(21-11)20-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,11-19H,8-9H2/b7-4+/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
KHPCPRHQVVSZAH-GUNCLKARSA-N
Altre note
This product is not gum rosin, a natural product of pine trees and other coniferous plants. Gum rosin is CAS # 8050-09-7.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3