11426346910
Roche
Anti-Fluorescein-POD, Fab fragments
from sheep
Sinonimo/i:
antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized (stabilized)
Confezionamento
pkg of 150 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- Dot blot
- ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Southern blot
- Western blot
Nota sulla preparazione
- Dot blot: 150 mU/ml
- ELISA: 50 to 150 mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500 mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5 U/ml
- Southern blot: 150 mU/ml
- Western blot: 500 to 1000 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash