SAB4200738
Anti-FITC antibody, Mouse monoclonal
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FL-D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a fluorochrome dye that absorbs ultraviolet or blue light (with peak wavelength of approximately 495 nm) causing molecules to become excited and emit a visible yellow-green light (with peak wavelength of approximately 519 nm).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)