Documenti fondamentali
TANKT0PA1
Milli-Q
Gruppo superiore dei serbatoi di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX/EQ
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
28 V
Caratteristiche
protects against biofilm buildup in the reservoir
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Parametri
265 nm (bactericidal UV lamp)
Alt. × Largh. × D dell’unità
10 cm (3.9 in.) × 26 cm (10.2 in.) × 26 cm (10.2 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® tanks
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Questo accessorio del serbatoio di stoccaggio comprende il modulo di sanificazione automatica (ASM) e il raccordo che permette di installare il filtro di sfiato per il serbatoio (non incluso)
Il modulo ASM include una lampada UVC ECH2O® a LED priva di mercurio, che emette a 265 nm e irradia con regolarità l′acqua conservata e le pareti del serbatoio per impedire la proliferazione batterica e la formazione del biofilm. Questo modulo superiore del serbatoio di stoccaggio permette di collegare fino a 3 sistemi di purificazione dell′acqua a un singolo serbatoio (25 L, 50 L o 100 L) e trasmette il segnale del livello di riempimento del serbatoio al sistema o ai sistemi connessi.
Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX/IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Applicazioni
Assicura la chiusura ermetica del serbatoio di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX (25 L, 50 L e 100 L).
Altre note
Il telaio del serbatoio di stoccaggio Milli-Q® IQ/IX/EQ (25 L, 50 L o 100 L) deve essere ordinato in aggiunta a questo numero di catalogo.
Note legali
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany