TANKA025
Serbatoio per conservazione
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Sinonimo/i:
telaio per serbatoio di stoccaggio – 25 L
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
31.7 kg operating weight (70 lb)
Alt. × largh. × prof.
50.3 cm (19.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
Capacità
25 L
Volume
25 L
25000 mL
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
®®®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- un filtro di sfiato perfettamente integrato offre maggiore protezione dai contaminanti aerodispersi;
- il modulo di sanificazione automatica (ASM) che include una lampada UVC a LED ECH2O® priva di mercurio che emette a 265 nm, irradia con regolarità l′acqua conservata e le pareti del serbatoio, impedendo la proliferazione batterica e la formazione del biofilm;
- il sensore di troppopieno sostituisce la connessione idraulica del troppopieno allo scarico e la valvola a sfera nella parte anteriore del serbatoio, eliminando queste fonti di retro-contaminazione;
- il sensore di livello a pressione sostituisce il sensore di livello galleggiante, eliminando così questa fonte di sviluppo del biofilm posta tra l′aria e la superficie dell′acqua.