Documenti fondamentali
TANKA100
Milli-Q
Serbatoio per conservazione
100 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Sinonimo/i:
telaio per serbatoio di stoccaggio – 100 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
110.9 kg operating weight (244 lb)
Alt. × largh. × prof.
111.8 cm (44.0 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
Capacità
100 L
Volume
100 L
100000 mL
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Lo speciale design del serbatoio di stoccaggio protegge l’acqua pura dalla stagnazione e dalla contaminazione batterica, salvaguardando la qualità dell′acqua immagazzinata come mai prima d′ora. Grazie al design compatto, questo serbatoio in polietilene di alta qualità si adatta più facilmente agli spazi limitati.
Il serbatoio può conservare l′acqua purificata prodotta dai sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 e Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Applicazioni
Questo telaio intelligente del serbatoio di stoccaggio dell′acqua pura deve essere combinato con il gruppo superiore del serbatoio di conservazione Milli-Q® IQ/IX/EQ per assicurare una prevenzione multiobiettivo della contaminazione causata da batteri, particolato o CO2.
Caratteristiche e vantaggi
All′interno del serbatoio (telaio con modulo superiore), la qualità dell′acqua pura si mantiene grazie a 4 soluzioni tecnologiche integrate:
  • un filtro di sfiato perfettamente integrato offre maggiore protezione dai contaminanti aerodispersi;
  • il modulo di sanificazione automatica (ASM) che include una lampada UVC a LED ECH2O® priva di mercurio che emette a 265 nm, irradia con regolarità l′acqua conservata e le pareti del serbatoio, impedendo la proliferazione batterica e la formazione del biofilm;
  • il sensore di troppopieno sostituisce la connessione idraulica del troppopieno allo scarico e la valvola a sfera nella parte anteriore del serbatoio, eliminando queste fonti di retro-contaminazione;
  • il sensore di livello a pressione sostituisce il sensore di livello galleggiante, eliminando così questa fonte di sviluppo del biofilm posta tra l′aria e la superficie dell′acqua.
Note legali
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany