Documenti fondamentali
SYPK0SIX3
Milli-Q
Cartuccia di purificazione SynergyPak ®
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione SynergyPak® 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
resin (Ion-Exchange Resin)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SynergyPak®
Matrice
Macroporous
Capacità
26 g/L ion exchange capacity
Compatibilità
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione SynergyPak® è in grado di produrre acqua ultrapura in sistemi Synergy® alimentati con acqua DI contenente particolato (non-particulate-free).
La cartuccia sfrutta tutte le principali tecnologie per la purificazione dell′acqua. Come ultimo stadio, l′acqua pretrattata viene purificata al punto di erogazione per rimuovere i contaminanti in tracce che potrebbero interferire con il vostro esperimento.
La cartuccia va sostituita periodicamente in concomitanza con la manutenzione del sistema.
Applicazioni
La cartuccia rimuove i contaminanti ionici dall'acqua fino a livello di tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Design “plug-and-use”, per una sostituzione facile e rapida
  • Richiede livelli minimi di auto-manutenzione
  • Per la purificazione dell′acqua, utilizza carbone attivo, scambio ionico e filtrazione di profondità.
Note legali
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany