SLHVX13NK
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
101 L/min flow rate
101 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
yellow
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Punto di bolla
≥1.5 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Basso adsorbimento proteico per ridurre al minimo l'interazione con il campione e massimizzare il recupero
•Compatibili con soluzioni acquose e soluzioni organiche non aggressive
•Disponibili con grado di filtrazione da 0,22 μm e 0,45 μm e in tre diversi diametri per soddisfare svariate esigenze applicative
•I contenitori in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) offrono bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica
Disponibili in confezioni multiple:
codice SKU che termina con NS(-------NS): 50/conf.
codice SKU che termina con NL (-------NL): 100/conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100/conf. Questi filtri da siringa sono dotati di tubo di estensione in uscita
codice SKU che termina in NB (------- NB): 250/conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000/conf.
Applicazioni:
Filtrazione del campione prima dell′analisi mediante UHPLC, HPLC, LC-MS e spettrometria di massa; filtrazione di solventi; filtrazione di campioni biologici e soluzioni proteiche
Applicazioni
Confezionamento
Specifiche
I clienti hanno visto anche
Articoli
The most frequently used synthetic sweeteners are: saccharin, cyclamate, aspartame, and sucralose (E955), and this application illustrate the analysis of sucralose from soy sauce following the current Chinese national standard method.
Being one of the most popular flavors, we present a HPLC fingerprint method and vanilla extract reference materials to help distinguish natural from synthetic or adulterated vanilla.
Protocolli
Under applied conditions, system suitability criteria are met, and the Chloroquine Phosphate HPLC Assay and Impurity Profiling Methods demonstrate good resolution/selectivity, reproducibility, and sensitivity.
This paper illustrates the setting up of a Lopinavir assay following European pharmacopoeia guidelines (10.2), and using a shorter column packed with smaller particles. The described assay saves valuable time and improves separation efficiency, which typically translates to better method performance.
This application illustrate how Rutin can be determined in skin cream samples using a monolithic Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped column with UV detection.
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.