Documenti fondamentali
SLHVM25
Millipore
Filtri da siringa Millex in PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Durapore® in PVDF, Filtri da siringa da 0,45 μm in PVDF, Filtro da siringa Millex-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: HPF/HV
Filtri a siringa Millex HPF non sterili con membrana Durapore® in PVDF e prefiltro graduato in fibra di vetro
  • Produttività significativamente maggiore rispetto ai filtri standard senza mezzi di prefiltrazione, soprattutto quando si filtrano soluzioni cariche di particelle
  • L'alloggiamento a cupola garantisce un'erogazione affidabile dei filtri dai sistemi di cambio filtro automatizzati
  • Disponibili sfusi o in tubi di dispensazione da usare con i sistemi automatizzati di cambio filtro
Applicazioni
  • Test di dissoluzione
  • Preparazione automatizzata del campione
  • Chiarificazione di soluzioni contenenti alti livelli di particelle.
Confezionamento
non sterile
Specifiche
Solo per uso generale di laboratorio
Definizione di unità
  • SLHVM25NS: confezione da 50 unità
  • SLHVM25NK: confezione da 1.000 unità, sfuse
  • SLHVMZ5NZ: confezione da 200 unità preassemblate in 8 tubi da 25 filtri ciascuno
Stato fisico
Codice colore: ingresso naturale/uscita naturale
Altre note
Compatibili con i sistemi automatizzati: sì
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany