Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SCM141
Sigma-Aldrich
Lisato di piastrine umane PLTMax
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
Sinonimo/i:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il lisato di piastrine umane PLTMax, un integratore ricco di fattori di crescita, costituisce un′alternativa superiore al siero fetale bovino (FBS) per la coltura di cellule staminali mesenchimali (MSC) umane. È possibile ottenere una crescita ottimale delle MSC con il 5% di lisato di piastrine umane PLTMax. Il lisato di piastrine umane PLTMax è stato usato per la proliferazione efficiente di cellule staminali mesenchimali derivate da altre specie incluse quelle murine, di coniglio e porcine.
Il lisato di piastrine umane PLTMax deriva da piastrine umane normali di donatore raccolte presso centri ematologici negli USA. Unità ottenute da più donatori vengono unite in lotti di grandi dimensioni e lavorate per realizzare un prodotto uniforme. Nella preparazione del lisato di piastrine umane PLTMax si usa eparina (porcina) approvata per l′uso endovenoso nell′uomo. Questo prodotto contiene materiali di derivazione umana e deve essere trattato come potenzialmente infettivo. Nella manipolazione e nello smaltimento si devono applicare le precauzioni universali per i campioni biologici.
Applicazioni
Istruzioni per l′uso
• Aggiungere eparina ai terreni fino a una concentrazione finale di 2 U/mL. In assenza di eparina, alcuni terreni potrebbero coagulare.
• Per una proliferazione ottimale delle cellule staminali mesenchimali umane, aggiungere al terreno di coltura cellulare abituale, come DMEM e αMEM, il lisato di piastrine umane PLTMax al 5% vol/vol.
• Piastrare le cellule nelle piastre, circa 1,5x10^3 cellule per cm2.
• Non superare una confluenza dell′80%.
Formazione di particolato
• Il prodotto è stato filtrato in asepsi con filtri da 0,2 µm. Dopo lo scongelamento si osserveranno dei particolati. La formazione di particolato è normale e non influirà sulle prestazioni, anche nel caso di particolati di grandi dimensioni. Si sconsiglia la filtrazione.
• Per ridurre la formazione di particolati, limitare i cicli di congelamento e scongelamento e la conservazione prolungata a 4°C. In qualche caso, se lo si desidera, si può neutralizzare la formazione del particolato con una breve incubazione a 37 °C.
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Il lisato di piastrine umane PLTMax, un integratore ricco di fattori di crescita, costituisce un′alternativa superiore al siero fetale bovino (FBS) per la coltura di cellule staminali mesenchimali (MSC) umane. 100mL.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
Qualità
Il lisato di piastrine umane PLTMax è prodotto con materie prime di ottima qualità. Tutti i materiali di derivazione umana sono ottenuti da stabilimenti sottoposti a ispezioni governative e sono di origine statunitense. Ogni unità da donatore è stata approvata per l′uso umano e testata per la presenza di malattie infettive inclusi HIV-1, HIV-2, HCV, HBsAg e RPR per la sifilide.
Ogni lotto viene scrupolosamente analizzato per i seguenti parametri:
pH: 6,8-7,8
Proteine totali: 4,0-6,5 g/dL
Endotossina USP <8>: <10 EU/mL
Micoplasma: non rilevato
Test di sterilità: Negativo per la crescita
Stoccaggio e stabilità
Dopo il ricevimento, conservare a -80°C. Scongelare a temperatura ambiente o in un bagno ad acqua. Dopo lo scongelamento, suddividere in aliquote e conservare a una temperatura di -20°C o inferiore. Per una conservazione a lungo termine si consiglia una temperatura di -80°C. Evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione presente nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente ad un uso per scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, impieghi commerciali non autorizzati, impieghi diagnostici in vitro, impieghi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di consumo o somministrazione ad esseri umani o animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Mark Li et al.
Stem cells translational medicine, 10(3), 385-397 (2020-10-25)
To optimize the regenerative proficiency of stem cells, a cardiopoietic protein-based cocktail consisting of multiple growth factors has been developed and advanced into clinical trials for treatment of ischemic heart failure. Streamlining the inductors of cardiopoiesis would address the resource
Articoli
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.