Key Documents
H6914
Sigma-Aldrich
Siero umano
(from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Sinonimo/i:
da coagulo, otc, sieri umani, siero umano
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Il siero umano AB è usato in ingegneria dei tessuti, trapianto e applicazioni di terapia cellulare per l′espansione di cellule staminali mesenchimali (MSC) da tessuto adiposo o cellule mesenchimali stromali da midollo osseo umano; per la generazione di innesti di staminali epiteliali limbali standardizzate e trapianto; per espansione ex-vivo di cellule NK da sangue periferico in mezzo di espansione di cellule staminali ematopoietico; e per migliorare la tecnologia delle isole in coltura pretrapianto.
Confezionamento
Da un batch all′altro il confezionamento può variare a causa della ridotta disponibilità delle bottiglie usate per confezionare questo prodotto. La presenza o l′assenza di una pellicola termoretraibile attorno al tappo della bottiglia non ha conseguenze sull′integrità/sterilità del prodotto.
Attenzione
Ciascun donatore è testato e trovato negativo a epatite B & C e non reattivo secondo ELISA all′anticorpo del Virus di Immunodeficienza Umana (HIV). Tuttavia prodotti di origine umana dovrebbero essere considerati potenzialmente infettivi e trattati di conseguenza.
Risultati analitici
Testata per le endotossine
Altre note
Non è insolito che il nostro siero umano sia torbido. Questo prodotto proviene da un pool di sieri e la torbidità indica che il siero contiene lipidi. Non sono disponibili prodotti a base di siero umano limpidi, privi di lipidi.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Alejandro Bustamante et al.
Stroke, 48(9), 2419-2425 (2017-07-19)
Stroke diagnosis could be challenging in the acute phase. We aimed to develop a blood-based diagnostic tool to differentiate between real strokes and stroke mimics and between ischemic and hemorrhagic strokes in the hyperacute phase. The Stroke-Chip was a prospective
Laura Abraira et al.
Epilepsia, 61(10), 2244-2253 (2020-08-29)
Blood biomarkers have not been widely investigated in poststroke epilepsy. In this study, we aimed to describe clinical factors and biomarkers present during acute stroke and analyze their association with the development of epilepsy at long term. A panel of
Kwang Hoe Kim et al.
Analytica chimica acta, 882, 38-48 (2015-06-05)
Multiple reaction monitoring (MRM) is commonly used for the quantitative analysis of proteins during mass pectrometry (MS), and has excellent specificity and sensitivity for an analyte in a complex sample. In this study, a pseudo-MRM method for the quantitative analysis
Ankit Sinha et al.
Cell systems, 8(4), 345-351 (2019-04-15)
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common and lethal subtype of gynecologic malignancy in women. The current standard of treatment combines cytoreductive surgery and chemotherapy. Despite the efficacy of initial treatment, most patients develop cancer recurrence, and 70%
Hien T Ngoc Le et al.
Micromachines, 11(9) (2020-08-23)
Amyloid beta (aβ) 1-42, a peptide that is 1-42 amino acids long, is a major component of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Aβ detection has become an essential antecedence to predict the declining mental abilities
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.