Key Documents
BCR635
Human blood (Pb and Cd)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical testing
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Human blood (Pb and Cd) may be used as a reference material for the total analysis of microsamples of human blood to detect the presence of cadmium and lead, using high-temperature torch integrated sample introduction system (TISIS) with inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
Risultati analitici
For more information please see:
BCR635
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Total introduction of microsamples in inductively coupled plasma mass spectrometry by high-temperature evaporation chamber with a sheathing gas stream
Grotti M, et al.
Analytica Chimica Acta, 767, 14-20 (2013)