H5667
Siero umano
Heat Inactivated (from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Sinonimo/i:
HI Human sera, HI Human serum, HI OTC, Human Serum, human sera, off the clot, otc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
≤10 EU/mL Endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Risultati analitici
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.