Key Documents
E2376
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N′-bis(acetoacetamide)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3