Documenti fondamentali
SCM045
Sigma-Aldrich
Terreno di espansione per cellule mesenchimali umane XF
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
Sinonimo/i:
Human MSC Culture Media
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il terreno di espansione per cellule mesenchimali umane xeno-free (XF) è specificamente formulato per espandere rapidamente le cellule staminali mesenchimali umane isolate da diverse fonti, come il tessuto adiposo e il midollo osseo. Il terreno contiene siero umano al 2%, è privo di composti di origine animale, e favorisce la crescita delle cellule staminali mesenchimali (MSC) umane a tassi pari o superiori a quelli degli altri terreni in commercio xeno-free/senza siero o di quelli supplementati con FBS al 2-10%. Le MSC umane coltivate in questo terreno mantengono il potenziale di autorinnovamento e di differenziazione in diverse linee di discendenza. Il terreno di espansione per cellule mesenchimali umane XF non contiene antimicrobici, rosso fenolo, né altri componenti che possano causare stress alle cellule ed “effetti di mascheramento” che potrebbero influire sui risultati degli esperimenti.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Quando si usa il terreno di espansione per cellule mesenchimali umane XF, per facilitare l'adesione cellulare non è necessaria una soluzione separata per la matrice extracellulare.
Sottocategoria di ricerca
Cellule staminali mesenchimali
Componenti
Tutti i componenti usati nel terreno sono di origine umana e non contengono alcun componente di origine animale-
Qualità
Questi prodotti sono ottenuti a partire da materie prime della massima qualità, applicando standard e procedure produttive rigorose per garantire l'uniformità tra i lotti. Ogni lotto di terreno è sottoposto a test approfonditi per valutare i seguenti parametri:
Test di sterilità: negatività a crescita batterica e fungina
pH: 7,5± 0,3
Test sulle cellule: tasso di proliferazione e morfologia
Osmolalità: 255 ± 15 mOsm
Endotossine: <0,5 UE/mL
Stato fisico
Il terreno di espansione per cellule mesenchimali umane XF è un terreno completo e contiene tutti i fattori di crescita e i supplementi necessari per supportare la crescita delle cellule staminali mesenchimali umane.
Stoccaggio e stabilità
Il terreno congelato va mantenuto a -20º °C fino alla data di scadenza.
Il terreno scongelato può essere conservato a 2-8 ºC per non più di 1 mese.
Evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.