Documenti fondamentali
Z377821
Penna PAP avanzata
5 mm tip width
Sinonimo/i:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Codice UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
22309
Applicazioni
Con una penna tracciare un cerchio idrofobo attorno al tessuto montato sul vetrino. Mantenendo il liquido riunito in una gocciolina, impedisce lo spreco di reagenti pregiati. Insolubile in etanolo, acetone e acqua, si rimuove con lo xilene.
Da usare su sezioni montate in paraffina o vetrini trattati con albumina o polilisina.
Quantità
Ogni penna è sufficiente per oltre 600 cerchi.
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Captor® pen holder allows one-handed uncapping and capping of marker
Z675520
Captor® pen holder
Wet surface pen pack of 1 ea
BAF133820000
Wet surface pen
Slide holder for 78 slides, white polyethylene
HS15981B
Slide holder
Rotating 4-way racks Large tubes
Z675970
Rotating 4-way racks
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
F4680
Fluoromount
Bruce A Corliss et al.
Frontiers in physiology, 10, 1389-1389 (2019-11-30)
Frigid temperatures of the Southern Ocean are known to be an evolutionary driver in Antarctic fish. For example, many fish have reduced red blood cell (RBC) concentration to minimize vascular resistance. Via the oxygen-carrying protein hemoglobin, RBCs contain the vast
Hao Q Tran et al.
Nature communications, 10(1), 5650-5650 (2019-12-13)
Alterations in gut microbiota composition are associated with metabolic syndrome and chronic inflammatory diseases such as inflammatory bowel disease. One feature of inflammation-associated gut microbiotas is enrichment of motile bacteria, which can facilitate microbiota encroachment into the mucosa and activate