Documenti fondamentali
S4031
Millipore
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Sinonimo/i:
Soluzione di solfato di destrano al 50%
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
product name
Destrano solfato, soluzione al 50%,
Confezionamento
pkg of 200 mL
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
hybridization: suitable (nucleic acid)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il destrano solfato (MW >500.000) viene utilizzato come additivo nelle soluzioni contenenti le sonde per l′ibridazione. La sua presenza è in grado di accelerare la velocità di ibridazione di un fattore 10. L′aggiunta di destrano solfato induce la formazione, tra le sonde, di un network esteso di legami che favoriscono una maggiore sensibilità nel corso dell′analisi degli acidi nucleici immobilizzati sulla membrana. Il prodotto è fornito come soluzione acquosa al 50% (p/v).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Destrano solfato (o solfato di destrano) - soluzione al 50%
Per preparare una soluzione contenente destrano solfato al 10%, si aggiungano 8 ml del buffer di preibridazione a 2 ml di una soluzione acquosa di destrano solfato al 50%.
Per determinare in maniera precisa la concentrazione di destrano solfato necessaria nelle differenti condizioni di ibridazione, si faccia riferimento al documento "Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate”, accessibile nella sezione “Protocollo” della pagina del prodotto S4031 sul sito www.sigmaaldrich.com.
Stato fisico
Una soluzione di solfato di destrano al 50% in acqua filtrata attraverso una membrana di 20 micron e sterilizzata in autoclave prima dell'imbottigliamento in bottiglie pulite e sterilizzate prive di conservanti. Il colore marrone scuro della soluzione liquida è dovuto alla sterilizzazione in autoclave.
Stoccaggio e stabilità
Quando non viene utilizzato, conservare a temperatura ambiente ben chiuso. La soluzione può essere conservata in frigorifero, ma per risultati ottimali deve essere riscaldata almeno a temperatura ambiente prima della diluizione e dell′uso.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2