Documenti fondamentali
S4117
Millipore
Formammide, deionizzata
Sinonimo/i:
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
Confezionamento
pkg of 500 mL
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
hybridization: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
This product is intended for use in hybridization applications for in situ, Southern, Northern, dot and slot blot analyses, and colony, plaque, and YAC screening. Formamide is used primarily as a component in probe hybridization solutions to promote probe hybridization specificity. It denatures nucleic acids by disrupting hydrogen bonds.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Dilute formamide according to specific application requirements. Formamide concentrations of 45-50% are typically used in Southern and Northern analyses and a 50% or greater concentration for in situ hybridization techniques. In DNA to DNA hybridization, each 1% increase in formamide concentration lowers the Tm by 0.7%.
Qualità
Ogni lotto di materiale è prefiltrato attraverso una resina mista a scambio ionico per eliminare i prodotti di decomposizione e i cationi di metalli residui. Questa filtrazione garantisce che tutti i lotti abbiano una purezza finale superiore al 99,5% e un valore di assorbanza inferiore a 0,02 unità a 280 nm. Ogni lotto è sottoposto a severi test di controllo qualità per garantirne la conformità alle specifiche di analisi prima del rilascio.
Stato fisico
Questa preparazione di formammide è sottoposta a deionizzazione, tripla distillazione e confezionamento sotto azoto ed è priva di attività DNasica, RNasica, e proteasica rilevabile.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C. °°
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific