D6001
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
average mol wt >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v) in water
PM
average mol wt >500,000 (dextran starting material)
contiene
0.5-2.0% phosphate buffer, pH 6-8
Composizione
Sulfur Content, 16.0-19.0%
Colore
white to off-white
Intervallo di pH utile
6.0-8.0 (1% in water)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Descrizione generale
Applicazioni
- to delipidate fatty plasma(67)(70)
- to induce inflammatory and carcinogenic response in the distal colon of rodents(68)
- for the preparation of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT)(69)
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.