D4911
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
mol wt 6,500-10,000
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc)
Livello qualitativo
Stato
powder
PM
6,500-10,000
Composizione
Sulfur Content, 16.0-22.0%
Colore
white to light yellow
Intervallo di pH utile
6.0-8 (10 g/L)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard to perform polyacrylamide-gel electrophoresis for carbohydrates (C-PAGE)(59) and agarose gel electrophoresis(60)
- for RNA sequential probing of targets (SPOTs) imaging(61)
- as a component of 1% injection buffer(62)
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.