Documenti fondamentali
MTGR75000
Millipore
Unità filtrante Aervent-50 idrofoba da 0,2 µm 1/8 in. NPTM
pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
Filtro a capsula Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Aervent®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Aervent®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
5.7 cm (2.24 in.)
Larghezza
2.4 in.
Diametro
6.2 cm (2.4 in.)
Superficie filtrante
19.6 cm2
Impurezze
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤1.0 mg
Matrice
Aervent®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Raccordi
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le capsule filtranti idrofobe Arvent® contengono una membrana Aervent in PTFE di 50 mm di diametro in una custodia in polipropilene utilizzabile in entrambe le direzioni. Questi filtri di grado sterilizzante con pori da 0,2 μm e superficie filtrante di 19,6 cm2 sono indicati per applicazioni critiche di ventilazione di aria e gas su piccola scala. La membrana idrofila Aervent in PTFE del prodotto MTGR75000 assicura alte portate e produttività elevata con un ridotto tenore di estraibili, uno scarso rilascio di particelle e un'ampia compatibilità chimica. A vantaggio della tracciabilità e per agevolare l'identificazione, ogni filtro Aervent-50 riporta impressi a caldo il numero di catalogo e di lotto. Durante la produzione, tutte le capsule Aervent® sono sottoposte a test d'integrità.
Applicazioni
Applicazioni tipiche
  • Ventilazione sterile di contenitori e bottiglioni
  • Linee per la rottura del vuoto nelle autoclavi
  • Filtrazione sterilizzante di piccoli volumi di fluidi non acquosi
  • Filtrazione dei gas in ingresso ed uscita da piccoli fermentatori
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli di autoclave di 30 min a 130 °C; non è sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
Estratti gravimetrici: in isopropilico/acqua 70/30%
Ritenzione batterica
Ritenzione quantitativa pari a 107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) per metodica ASTM F838-83.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: Microorganismi
  • Modalità d′azione: Filtrazione (esclusione sterica)
  • Applicazione: Bioprocessazione
  • Uso previsto: Ritenzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la Guida alle procedure di sterilizzazione a vapore e test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire conformemente ai regolamenti federali, nazionali e locali applicabili.
Note legali
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection