MAB395
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, 14
Sinonimo/i:
MBP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, a.a. 36-50, clone 14, culture supernatant, clone 14, Chemicon®
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBP(4155)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA
This antibody is also expected to work for Western blot. Specific testing has not been performed.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2