NE1019
Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Myelin basic protein antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMI-99, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
guinea pig (weakly), mammals
Non deve reagire con
chicken, porcine
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBP(4155)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-stain-en-us-ne1019-ih/emd-biosciences-images-stain-en-us-ne1019-ih.jpg)
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000)
Attenzione
Altre note
Shin, R.W., et al. 1991. Lab. Invest.64, 693.
WGK 1