Documenti fondamentali
MAB386
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-proteina basica della mielina, a.a. 82-87
culture supernatant, clone 12, Chemicon®
Sinonimo/i:
MBP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Descrizione generale
I due maggiori componenti della mielina del SNC sono la proteina basica della mielina (MBP) e la proteina proteolipidica (PLP), presenti in proporzioni circa equimolari. Sono molti i disturbi neurologici associati a difetti di assemblaggio e di struttura della mielina. Ad esempio, la sclerosi multipla è una malattia umana riconducibile a più fattori, ma comunque caratterizzata dalla degradazione della guaina mielinica. Con MBP solitamente ci si riferisce all'isoforma di 18,5 kDa, una delle proteine più abbondanti della guaina mielinica del SNC adulto umano e bovino. Dal punto di vista genetico, la MBP è il prodotto dello splicing alternativo di un solo trascritto di mRNA. Nell'uomo ne sono state osservate 4 isoforme, di 21,5, 20,2, 18,5 e 17,2 kDa. Le diverse isoforme di MBP fanno parte di una grande famiglia di proteine che sono espresse durante lo sviluppo, possono subire traslocazioni, sono altamente modificate in fase post-traduzionale e si possono associare a più partner di legame. Dal punto di vista strutturale, la MBP risulta per lo più disorganizzata, in quanto più del 75% della molecola si dispone con avvolgimento casuale (random coil). Altre funzioni mieliniche non correlate al SNC sono l'induzione dell'insulina e il rilascio del glucagone da parte delle isole pancreatiche.
Specificità
Reagisce con la MBP di tutte le specie testate, ossia uomo, bovino, pecora, coniglio, topo, ratto, cavia e pollo.
Reagisce con la MBP di tutte le specie testate. Reagisce debolmente con i peptidi che terminano con phe91 laddove il legame phe91-phe92 è scisso. Il peptide sintetico 82-99 reagisce molto bene perché non intacca la MBP. Mappabile nella regione DENPVV.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 82-87
Proteina basica della mielina bovina
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato su sezioni congelate.
ELISA/RIA:
un lotto precedente alla diluizione 1:1000 è stato usato in un saggio di ELISA/RIA.
Western blotting:
in questo tipo di analisi, identifica una banda di 18-20 kDa.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L'anticorpo anti-proteina basica della mielina, a.a. 82-87 è idoneo per applicazioni di ELISA, IC, IH RIA & WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurochimica & neurotrofine
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati cerebrali di topo.
Saggio di Western blotting:
una diluizione 1:500 di un lotto di questo anticorpo ha permesso di rivelare la MBP in 10 µg di lisati cerebrali di topo.
Descrizione del bersaglio
18-20 kDa
Stato fisico
Liquido contenente azoturo di sodio 0,1%.
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20 ºC dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
An ankyrinG-binding motif is necessary and sufficient for targeting Nav1.6 sodium channels to axon initial segments and nodes of Ranvier.
Gasser, A; Ho, TS; Cheng, X; Chang, KJ; Waxman, SG; Rasband, MN; Dib-Hajj, SD
The Journal of Neuroscience null
Neural transplantation of human MSC and NT2 cells in the twitcher mouse model.
J Croitoru-Lamoury, K R Williams, F M J Lamoury, L A Veas, B Ajami, R M Taylor, B J Brew
Cytotherapy null
The novel BTB/POZ and zinc finger factor Zbtb45 is essential for proper glial differentiation of neural and oligodendrocyte progenitor cells.
Sodersten, E; Lilja, T; Hermanson, O
Cell Cycle null
Critical role for PAR1 in kallikrein 6-mediated oligodendrogliopathy.
Burda, JE; Radulovic, M; Yoon, H; Scarisbrick, IA
Glia null
Recombinant spider silk matrices for neural stem cell cultures.
Michalina Lewicka,Ola Hermanson,Anna U Rising
Biomaterials null