Documenti fondamentali
CH2900019
SAFC
Metafolin® ( L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca))
L-5-methyltetrahydrofolic acid calcium (L-5-MTHF-Ca), USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
(6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, Calcium salt, Calcium salt [(6S)-5-MTHF-Ca], L-5-MTHF; L-5-MTHF-Ca, L-5-methyltetrahydrofolate, L-5-methyltetrahydrofolate-Calcium, L-5-methyltetrahydrofolic acid (L-5-MTHF-Ca)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
GMO free
GMP
Halal
Kosher
agenzia
USP
Stato
powder
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Metafolin® can be used as dietary supplement for human use with a daily dosage of 200 – 1000 µg.
Confezionamento
Customized packaging possible
Note legali
METAFOLIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1