Documenti fondamentali
1.06441
SAFC
Fluoruro di sodio
EMPROVE® API Ph Eur,BP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fluoruro di sodio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-667-8
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 hPa ( 1077 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
crystals
Potenza
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Punto di fusione
996 °C
Densità
2.8 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Sodium fluoride is used in mouth hygiene, as a trace element for fluoride source in clinical nutrition and in dietary supplements. L′API Meglumina Emprove® viene prodotta conformemente alle linee guida ICH Q7. A CEP and US-DMF are available.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7