215309
Sodium fluoride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Floridine, Sodium monofluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 0 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Indice di rifrazione
n20/D 1.3252 (lit.)
P. ebollizione
1704 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
993 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).