Documenti fondamentali
1.05862
SAFC
Ossido di magnesio
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 530
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Ossido di magnesio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
MgO
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero E:
E530
Numero indice EU:
215-171-9
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
3600 °C/1000 hPa
Punto di fusione
2800 °C
Densità
3.58 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Proponiamo una selezione di materie prime fondamentali di alta qualità, corredati dalla documentazione e dalla competenza necessarie per aiutare i nostri clienti a rispettare i requisiti normativi più severi. l nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità.
Applicazioni
L′ossido di magnesio può essere usato come regolatore di pH ed è idoneo all′impiego nei processi farmaceutici.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1