Documenti fondamentali
SRE0010
Sigma-Aldrich
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
≥88% (UV-vis), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinonimo/i:
5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt, 5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid disodium salt, 5-Methyl-THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23N7Na2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
503.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
100
400
Saggio
≥88% (UV-vis)
Stato
powder
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)