1.03583
Sorbitolo Parteck®
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, JSFA, E 420
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
Temp. autoaccensione
420 °C
Dimensione particelle
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
94-96 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
2350 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent direct compression properties
- High dilution and adsorption capacity
- Larger and highly structured surface area
- Low hygroscopicity
- Low amount of reducing sugars
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1