Documenti fondamentali
1.02047
Supelco
Calcium hydroxide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Calcium hydroxide
About This Item
Formula condensata:
Ca(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-137-3
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
550 °C (decomposition)
Solubilità
1.7 g/L
Densità
2.24 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400 kg/m3
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
Linkage
Replaces: CX0220; CX0220-1
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Carbonate (as CaCO₃): ≤ 3.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4