C0250000
Calcium folinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Folinic acid calcium salt hydrate, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutamic acid calcium salt, 5-HCO-H4PteGlu, Calcium folinate, Citrovorum factor calcium salt, Leucovorin calcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
folic acid
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)